Platin(IV)oxid Hydrat Hydrierkatalysator, zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07346.0001 8.07346.8500
8.07346.0001EA 259 EUR
8.07346.0001 8.07346.8500
Platin(IV)oxid Hydrat Hydrierkatalysator, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid Hydrat
Formel: O₂Pt·H₂O
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066964
CAS-Nummer: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 12,07686

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 227.08 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR