Polyethylenglycol 6.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 49.6 EUR
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
Polyethylenglycol 6.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR