Pyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
8.07492.0025 8.07492.0100 8.07492.0010
8.07492.0025EA 30.1 EUR
8.07492.0025 8.07492.0100 8.07492.0010
Pyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -24 °C
Molar Mass 67.09 g/mol
Boiling Point 130 - 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8.7 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Refractive Index 1.5082 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.10 - 14.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid