1-Pentanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
8.07500.0100EA 14.9 EUR
8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
1-Pentanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 137,9
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 22 g/l (20 °C)
Melting Point -79 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Refractive Index 1.41 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.815 g/cm3 (20 °C)
pH (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 300 °C DIN 51794
Evaporation Number 2.7


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR