1-Pentanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07500.0100
8.07500.1000
8.07500.2500
8.07500.9160
8.07500.0100EA
14.9
EUR
8.07500.0100
8.07500.1000
8.07500.2500
8.07500.9160
1-Pentanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 137,9 Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002977 CAS-Nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07195 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 22 g/l (20 °C) |
Melting Point | -79 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 138 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 49 °C |
Refractive Index | 1.41 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 %(V) |
Density | 0.815 g/cm3 (20 °C) |
pH | (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 300 °C DIN 51794 |
Evaporation Number | 2.7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...