Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07516.0100
8.07516.0100EA 35.1 EUR
8.07516.0100
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Formel: C₁₀H₂O₆
Molecular Weight: 218,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9