1-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Mercaptopropan, n-Propanthiol, n-Propylmercaptan, Propylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07529.0005
8.07529.0250
8.07529.0005EA
30.3
EUR
8.07529.0005
8.07529.0250
1-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Propanthiol
Formel:
C₃H₈S Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –113 °C Dichte: 0,82995 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004900 CAS-Nummer: 107-03-9 EINECS: 203-455-5 UN: 2402 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1.9 g/l (25 °C) |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 76.16 g/mol |
Boiling Point | 67 - 68 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 165 hPa (20 °C) |
Flash Point | -34 °C |
Refractive Index | 1.438 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...