2-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Isopropylmercaptan, 2-Mercaptopropan, Isopropanthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
8.07532.0100EA 61 EUR
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
2-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -130 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 51 - 53 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (37 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.4255 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR