1H-Pyrazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07572.0025
8.07572.0025EA 65.8 EUR
8.07572.0025
1H-Pyrazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005234
CAS-Nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 66 - 68 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 186 - 188 °C