Styrol stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
8.07679.0100EA 26.9 EUR
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
Styrol stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Styrol
Formel: C₈H₈
Siedepunkt: 145,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.24 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index 1.5458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 8.9 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 25.6 g/m3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR