1-Octadecanol zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07680.0100 8.07680.1000
8.07680.0100EA 31.3 EUR
8.07680.0100 8.07680.1000
1-Octadecanol zur Synthese
1-Octadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Dichte: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002823
CAS-Nummer: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₁₈H₃₈O
Molar Mass 270.49 g/mol
Boiling point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Density 0.805 - 0.815 g/cm³ (60 °C)
Flash point 195 °C
Ignition temperature 230 °C DIN 51794
Melting Point 55 - 60 °C
Vapor pressure  - 1 hPa (20 °C)
Bulk density 300 kg/m³
Solubility (20 °C) practically insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering