Antimon(III)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Antimontrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07839.0005
8.07839.0005EA 24.8 EUR
8.07839.0005
Antimon(III)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)fluorid
Formel: F₃Sb
Molecular Weight: 178,76 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011218
CAS-Nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00715
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4430 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 292 °C
Molar Mass 178.74 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 376 °C (1013 hPa)
Density 4.38 g/cm3 (20 °C)