1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
8.08146.0100EA 32.4 EUR
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 214.39 g/mol
Boiling Point 277 - 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Refractive Index 1.4346 (50 °C, 589 nm)
Density 0.8 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 240 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR