Triethylenglycoldimethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08249.0250
8.08249.0250EA 38.3 EUR
8.08249.0250
Triethylenglycoldimethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycoldimethylether
Formel: C₈H₁₈O₄
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008504
CAS-Nummer: 112-49-2
EINECS: 203-977-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 210 - 230 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4233 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 195 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR