Trifluoressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TFA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
8.08260.9025EA 0 EUR
8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
Trifluoressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR