Trifluoressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08260.9025
8.08260.0026
8.08260.0101
8.08260.1001
8.08260.2501
8.08260.0501
8.08260.9025EA
0
EUR
8.08260.9025
8.08260.0026
8.08260.0101
8.08260.1001
8.08260.2501
8.08260.0501
Trifluoressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trifluoressigsäure
Formel:
C₂HF₃O₂ Molecular Weight: 114.02 g/mol Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -15 °C |
Molar Mass | 114.02 g/mol |
Boiling Point | 72 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 141 hPa (20 °C) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O) |