Trifluoressigsäureanhydrid ≥99% (durch GC) zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08261.0501
8.08261.0501EA 440 EUR
8.08261.0501
Trifluoressigsäureanhydrid ≥99% (durch GC) zur Synthese
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210.03 g/mol
Siedepunkt: 39.4
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1.487 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥99.0% (a/a)
Identity (IR) Passes Test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.509 - 1.512