Titanyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Titan(IV)oxidacetylacetonat, Oxobis(2,4-pentandionato-O,O')titan(IV), Titan(IV)oxyacetylacetonat, Titan(IV)oxidbis(2,4-pentandionat)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08305.0025
8.08305.0100
8.08305.0025EA
153
EUR
8.08305.0025
8.08305.0100
Titanyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Titanyl(IV)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄O₅Ti Molecular Weight: 262.1 g/mol |
MDL:
MFCD00013505 CAS-Nummer: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 200 °C |
Molar Mass | 262.08 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 159 - 160 °C |