Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 34.7 EUR
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR