o-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08312.0500
8.08312.0500EA 110 EUR
8.08312.0500
o-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674