(±)-Tropasäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Phenyl-hydracrylsäure, Tropasäure, 3-Hydroxy-2-phenyl-propionsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08384.0025
8.08384.0025EA 74.9 EUR
8.08384.0025
(±)-Tropasäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Tropasäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
MDL: MFCD00004255
CAS-Nummer: 529-64-6
EINECS: 208-465-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 166.17 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR