1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2,4-1H-Triazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
8.08388.0025EA 43.5 EUR
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 547 g/l (22 °C)
Melting Point 119 - 122 °C
Molar Mass 69.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 259 - 261 °C (1013 hPa)
Density 1.15 g/cm3 (130 °C)
pH 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR