1-Undecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Undecylalkohol, 1-Undecylalkohol, Decylcarbinol, 1-Hydroxyundecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08468.0100
8.08468.0100EA 50.1 EUR
8.08468.0100
1-Undecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
Molecular Weight: 172.31 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004751
CAS-Nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 172.31 g/mol
Boiling Point 129 - 131 °C (16 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.44 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Synonyms Undecyl alcohol
Hill Formula C11H24O
Chemical Formula CH3(CH2)10OH