Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08505.0100
8.08505.0100EA 121 EUR
8.08505.0100
Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000032
CAS-Nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 243 - 246 °C
Molar Mass 265.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR