Valeronitril zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pentansäurenitril, Valeriansäurenitril, 1-Cyanbutan, Pentannitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08514.0100
8.08514.0100EA 61.9 EUR
8.08514.0100
Valeronitril zur Synthese
Valeronitril
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001974
CAS-Nummer: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10043

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Hill Formula C₅H₉N
Chemical formula CH₃(CH₂)₃CN
Molar Mass 83.13 g/mol
Boiling point 141 °C (1013 mbar)
Density 0.799 g/cm³ (20 °C)
Flash point 38 °C
Ignition temperature 520 °C
Melting Point -96 °C
Vapor pressure 7.0 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.3973 (20 °C, 589 nm)
Solubility 10.0 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 332 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 10-22

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR