Tetraethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08619.1000
8.08619.1000EA 49.7 EUR
8.08619.1000
Tetraethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycol
Formel: C₈H₁₈O₅
Molecular Weight: 194,23 g/mol
MDL: MFCD00002879
CAS-Nummer: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 194.22 g/mol
Boiling Point 327 - 328 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 174 °C
Refractive Index 1.4609 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 3.4 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 - 9.0 (500 g/l, H2O, 20 °C)