2,2'-Thiodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08625.0005
8.08625.0250
8.08625.1000
8.08625.0005EA
0
EUR
8.08625.0005
8.08625.0250
8.08625.1000
2,2'-Thiodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiessigsäure
Formel:
C₄H₆O₄S Siedepunkt: 168 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 128…131 °C Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004359 CAS-Nummer: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,09467 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 128-131°C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...