3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Thiodipropionic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08626.0250
8.08626.0250EA 42.2 EUR
8.08626.0250
3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
3,3'-Thiodipropionsäure
Formel: C₆H₁₀O₄S
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002781
CAS-Nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468