2,6-Xylidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-m-xylol, 2,6-Dimethylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
8.08671.0005EA 24.7 EUR
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
2,6-Xylidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007747
CAS-Nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 12 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5601 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 6.9 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 490 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR