Tetramethylzinn zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetramethylstannan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08706.0010
8.08706.0010EA 202 EUR
8.08706.0010
Tetramethylzinn zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetramethylzinn
Formel: C₄H₁₂Sn
Molecular Weight: 178,85 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008278
CAS-Nummer: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -54 °C
Molar Mass 178.82 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR