Zink(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Di(2,4-pentandionato-O,O')zink(II), Zink(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')zink(II), Zink(II)-2,4-pentandionat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08803.0100
8.08803.0100EA 74.9 EUR
8.08803.0100
Zink(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Zink(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Zn
Molecular Weight: 263,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000035
CAS-Nummer: 14024-63-6
EINECS: 237-860-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 6.9 g/l (20 °C)
Melting Point 124 - 126 °C
Molar Mass 263.61 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 129 - 131 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
pH 10 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR