Methylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.09711.1000 8.09711.2500
8.09711.1000EA 35.1 EUR
8.09711.1000 8.09711.2500
Methylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 319 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 56 - 58 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 217 hPa (20 °C)
Flash Point -13 °C
Refractive Index 1.3614 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 16 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 455 °C
Saturation concentration 665 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.2
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR