2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 123 EUR
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
MDL: MFCD00007535
CAS-Nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR