1,10-Didecyl-1,10-diaza-18-krone-6 (7,16-Didecyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22 DD) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.11963.0001
8.11963.0001EA
513
EUR
8.11963.0001
1,10-Didecyl-1,10-diaza-18-krone-6 (7,16-Didecyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22 DD) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,10-Didecyl-1,10-diaza-18-krone-6 (7,16-Didecyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22 DD)
Formel:
C₃₂H₆₆N₂O₄ Molecular Weight: 542,89 g/mol |
CAS-Nummer:
79495-97-9 EINECS: 279-168-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 36 - 39 °C |
Molar Mass | 542.88 g/mol |
Synonyms | 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane |
Hill Formula | C32H66N2O4 |