Antimon(V)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.12034.0100
8.12034.0100EA 850 EUR
8.12034.0100
Antimon(V)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)fluorid
Formel: F₅Sb
Molecular Weight: 216,75 g/mol
Siedepunkt: 149,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 2,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011219
CAS-Nummer: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,00702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula F₅Sb
Chemical formula SbF₅
Molar Mass 216.74 g/mol
Boiling point 149 - 150 °C (1013 hPa)
Density 2.99 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 7 °C
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Storage class 8B Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 14-20/22-34-51/53
S Phrase S 22-26-36/37/39-45-61