Titan(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Titantetrachlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.12382.1000
8.12382.1000EA 162 EUR
8.12382.1000
Titan(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molecular Weight: 189,69 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136,2 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,09555

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR