N-Phenylaza-15-krone-5 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 13-Phenyl-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetraoxacyclopentadecane, N-Phenylaza-15-crown 5-Ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.13885.0005
8.13885.0005EA 219 EUR
8.13885.0005
N-Phenylaza-15-krone-5 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Phenylaza-15-krone-5
Formel: C₁₆H₂₅NO₄
Molecular Weight: 295,37 g/mol
MDL: MFCD00040513
CAS-Nummer: 66750-10-5
EINECS: 266-470-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 44 - 46 °C
Molar Mass 295.38 g/mol