(4-Pyridylthio)essigsäure zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-(Pyridin-4-ylthio)acetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14029.0025
8.14029.0025EA 93.9 EUR
8.14029.0025
(4-Pyridylthio)essigsäure zur Synthese
(4-Pyridylthio)essigsäure
Formel: C₇H₇NO₂S
Molecular Weight: 169,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006424
CAS-Nummer: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 255 - 258 °C decomposes
Molar Mass 169.19 g/mol
Bulk Density 340 - 390 kg/m3
Ignition Point 305 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR