4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14037.0025
8.14037.0025EA 157 EUR
8.14037.0025
4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol
Formel: C₄H₆N₄S
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006078
CAS-Nummer: 1004-39-3
EINECS: 213-721-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 280 °C
Molar Mass 142.17 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR