2-Mesitylensulfonylchlorid zur Synthese

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mesitylensulfonylchlorid, 2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, Mesitylen-2-sulfonylchlorid

8.14055.0025
8.14055.0025EA 0 EUR
8.14055.0025
2-Mesitylensulfonylchlorid zur Synthese
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molecular Weight: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 53 - 56 °C
Molar Mass 218.70 g/mol
Flash Point 113 °C (External MSDS)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR