Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Lieferant: Merck
8.14069.0001
8.14069.0001EA 0 EUR
8.14069.0001
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Formel: C₃₇H₃₀ClOP₂Rh
MDL: MFCD00044273
CAS-Nummer: 13938-94-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 224 - 227 °C decomposes
Molar Mass 690.95 g/mol