(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Valinol, L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14082.0001
8.14082.0001EA 13.4 EUR
8.14082.0001
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064296
CAS-Nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 32 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (13 hPa)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4548 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Synonyms L-Valinol
Hill Formula C5H13NO
Chemical Formula CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH