2-Amino-2-methylpropanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammoniumchlorid, 2-Amino-2-methyl-1-propanol Hydrochlorid, Isobutanolamin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14099.0100
8.14099.0100EA
190
EUR
8.14099.0100
2-Amino-2-methylpropanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methylpropanol Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 125,6 g/mol |
MDL:
MFCD00039086 CAS-Nummer: 3207-12-3 EINECS: 221-713-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 203 - 206 °C |
Molar Mass | 125.60 g/mol |
Synonyms | AMP hydrochloride |
Hill Formula | C4H12ClNO |
Chemical Formula | (CH3)2C(NH2)CH2OH * HCl |