L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14113.0100
8.14113.0100EA 52.6 EUR
8.14113.0100
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 490 mg/l (25 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 156.26 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 216 °C
Flash Point 101 °C
Density 0.890 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR