2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolan zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14136.0001
8.14136.0001EA 0 EUR
8.14136.0001
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolan zur Synthese
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉NO₄
MDL: MFCD00040621
CAS-Nummer: 82891-99-4