1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14137.0001
8.14137.0001EA 0 EUR
8.14137.0001
1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
1,1-Dimethoxy-3-nitropropane
Formel: C₅H₁₁NO₄
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 72447-81-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 96 °C (20 hPa)
Flash Point 90 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal
Hill Formula C5H11NO4
Chemical Formula O2N-CH2-CH2-CH(OCH3)2