3-Nitropropanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14138.0001
8.14138.0001EA 252 EUR
8.14138.0001
3-Nitropropanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitropropanol
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25182-84-7
EINECS: 246-716-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 105.09 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (43 hPa)
Refractive Index 1.445 (23 °C, 589 nm)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR