(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14141.0010
8.14141.0010EA 77.7 EUR
8.14141.0010
(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese
(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
Schmelzpunkt: 222…226 °C
Flammpunkt: >270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040546
CAS-Nummer: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 223 - 226 °C
Molar Mass 354.85 g/mol
Flash Point 270 °C
Synonyms Triphenylbutylphosphonium chloride
Hill Formula C22H24ClP
Chemical Formula (C6H5)3P+C4H9Cl-