Ethylenglycolbis(mercaptoacetat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylene Mercaptoacetate, Ethylene Bis(thioglycolate)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14145.0100
8.14145.0100EA
80
EUR
8.14145.0100
Ethylenglycolbis(mercaptoacetat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylenglycolbis(mercaptoacetat)
Formel:
C₆H₁₀O₄S₂ Molecular Weight: 210,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004875 CAS-Nummer: 123-81-9 EINECS: 204-653-4 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 210.27 g/mol |
Boiling Point | 137 - 139 °C (2 hPa) |
Density | 1.32 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...