2,5-Piperazindion zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14160.0025
8.14160.0025EA 133 EUR
8.14160.0025
2,5-Piperazindion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Piperazindion
Formel: C₄H₆N₂O₂
Molecular Weight: 114,1 g/mol
MDL: MFCD00006009
CAS-Nummer: 106-57-0
EINECS: 203-411-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 142 g/l (20 °C)
Molar Mass 114.1 g/mol
Synonyms Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
Hill Formula C4H6N2O2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR